5-Nitrothiophene-3-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24041-1G
APOSOR24041-1GEA 95.7 EUR
APOSOR24041-1G
5-Nitrothiophene-3-carbaldehyde 97%
5-Nitrothiophene-3-carbaldehyde
Formula: C₅H₃NO₃S
MW: 157,15 g/mol
Pto. de fusión: 79…81 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052581
Núm. CAS: 75428-45-4