2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24042-1G OR24042-250MG
APOSOR24042-1GEA 98.6 EUR
APOSOR24042-1G APOSOR24042-250MG
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
Formula: C₅H₂N₂O₂S
Pto. de fusión: 121…124 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052580
Núm. CAS: 42137-23-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III