4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR24044-1G OR24044-250MG OR24044-5G
APOSOR24044-1GEA 60.9 EUR
APOSOR24044-1G APOSOR24044-250MG APOSOR24044-5G
4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide
4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide
Formula: C₇H₁₁NO₂S
Pto. de fusión: 114…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085157
Núm. CAS: 10442-03-2
UN: 3259
ADR: 8,III