5-(2-Nitrophenyl)oxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24051-1G OR24051-500MG
APOSOR24051-1GEA 271 EUR
APOSOR24051-1G APOSOR24051-500MG
5-(2-Nitrophenyl)oxazole
5-(2-Nitrophenyl)oxazole
Formula: C₉H₆N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085146
Núm. CAS: 89808-75-3