4-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24052-1G OR24052-250MG
APOSOR24052-1GEA 55.1 EUR
APOSOR24052-1G APOSOR24052-250MG
4-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
4-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Formula: C₉H₈N₂O
Pto. de fusión: 148…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052192
Núm. CAS: 1008-95-3