5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24057-1G OR24057-5G
APOSOR24057-1GEA 50.9 EUR
APOSOR24057-1G APOSOR24057-5G
5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₃S
MW: 225,27 g/mol
Pto. de fusión: 144…146 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00084927
Núm. CAS: 175136-92-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III