2-Amino-5-etil-1,3,4-tiadiazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Ethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
OR24075-100G OR24075-25G
APOSOR24075-100GEA 991 EUR
APOSOR24075-100G APOSOR24075-25G
2-Amino-5-etil-1,3,4-tiadiazol
2-Amino-5-etil-1,3,4-tiadiazol
Formula: C₄H₇N₃S
MW: 129,19 g/mol
Pto. de fusión: 198…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003111
Núm. CAS: 14068-53-2
EINECS: 237-921-4