4-Iodo-m-xileno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Dimethyliodobenzene, 1-Iodo-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-4-iodobenzene
OR24096-100G OR24096-25G OR24096-500G
APOSOR24096-100GEA 37.7 EUR
APOSOR24096-100G APOSOR24096-25G APOSOR24096-500G
4-Iodo-m-xileno 98%
4-Iodo-m-xileno
Formula: C₈H₉I
MW: 232.06 g/mol
Pto. Ebullición: 105…108 °C/5mmHg
Densidad: 1.628 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013706
Núm. CAS: 4214-28-2
EINECS: 224-141-4