ω-Bromo-4-cloroacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Bromometil-p-clorofenilcetona, α-Bromo-4-cloroacetofenona, 2-Bromo-4'-cloroacetofenona
OR24098-100G OR24098-500G
APOSOR24098-100GEA 88.6 EUR
APOSOR24098-100G APOSOR24098-500G
ω-Bromo-4-cloroacetofenona 97%
ω-Bromo-4-cloroacetofenona
Formula: C₈H₆BrClO
Pto. de fusión: 93…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000625
Núm. CAS: 536-38-9
EINECS: 208-631-5
UN: 3261
ADR: 8,II