2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24099-1G OR24099-25G OR24099-5G
APOSOR24099-1GEA 21.9 EUR
APOSOR24099-1G APOSOR24099-25G APOSOR24099-5G
2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
Formula: C₈H₈ClNS
Pto. de fusión: 129…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00278249
Núm. CAS: 17518-48-8