3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2410-1G OR2410-25G OR2410-5G
APOSOR2410-1GEA 46.4 EUR
APOSOR2410-1G APOSOR2410-25G APOSOR2410-5G
3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic acid 97%
3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₇H₈O₄
MW: 156,1360 g/mol
Pto. de fusión: 180…184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09836162
Núm. CAS: 42858-60-6