syn-Piridina-2-carbaldehido-oxima
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: syn-2-Pyridinealdoxime
OR24107-100G OR24107-25G OR24107-5G
APOSOR24107-100GEA 125 EUR
APOSOR24107-100G APOSOR24107-25G APOSOR24107-5G
syn-Piridina-2-carbaldehido-oxima
syn-Piridina-2-carbaldehido-oxima
Formula: C₆H₆N₂O
Pto. de fusión: 110…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167166
Núm. CAS: 1193-96-0