5-Nitroantranilato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR24114-1G OR24114-25G OR24114-5G
APOSOR24114-1GEA 0 EUR
APOSOR24114-1G APOSOR24114-25G APOSOR24114-5G
5-Nitroantranilato de etilo 98%
5-Nitroantranilato de etilo
Formula: C₈H₈N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00278157
Núm. CAS: 3816-62-4