Ácido 3,4-dimetilbenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24119-100G OR24119-500G
APOSOR24119-100GEA 106 EUR
APOSOR24119-100G APOSOR24119-500G
Ácido 3,4-dimetilbenzoico 98%
Ácido 3,4-dimetilbenzoico
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Pto. de fusión: 163…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002524
Núm. CAS: 619-04-5
EINECS: 210-576-7