(Metilsulfonil)benceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl phenyl sulphone
OR2412-10G OR2412-25G
APOSOR2412-10GEA 21.9 EUR
APOSOR2412-10G APOSOR2412-25G
(Metilsulfonil)benceno
(Metilsulfonil)benceno
Formula: C₇H₈O₂S
Pto. de fusión: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014741
Núm. CAS: 3112-85-4
EINECS: 221-476-8