Cloruro de 2,4-dimetilbenzoilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR24121-250MG OR24121-100MG
APOSOR24121-250MGEA 24.8 EUR
APOSOR24121-250MG APOSOR24121-100MG
Cloruro de 2,4-dimetilbenzoilo
Cloruro de 2,4-dimetilbenzoilo
Formula: C₉H₉ClO
Pto. Ebullición: 82 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 24…26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798005
Núm. CAS: 21900-42-5
UN: 3265
ADR: 8,II