Ácido 2,5-diclorobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24122-100G OR24122-25G OR24122-500G
APOSOR24122-100GEA 36.4 EUR
APOSOR24122-100G APOSOR24122-25G APOSOR24122-500G
Ácido 2,5-diclorobenzoico
Ácido 2,5-diclorobenzoico
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Pto. Ebullición: 300…302 °C
Pto. de fusión: 151…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002416
Núm. CAS: 50-79-3
EINECS: 200-065-7