Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2413-1G OR2413-250MG
APOSOR2413-1GEA 386 EUR
APOSOR2413-1G APOSOR2413-250MG
Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Formula: C₉H₁₁ClO₅S
Pto. Ebullición: 110…114 °C/0,05mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01934807
Núm. CAS: 306936-32-3
UN: 3265
ADR: 8,III