Sulphur trioxide pyridine complex
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR24145-100G OR24145-500G
APOSOR24145-100GEA 40.6 EUR
APOSOR24145-100G APOSOR24145-500G
Sulphur trioxide pyridine complex
Sulphur trioxide pyridine complex
Formula: C₅H₅NO₃S
MW: 159,16 g/mol
Pto. de fusión: 155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012437
Núm. CAS: 26412-87-3
UN: 3261
ADR: 8,II