3-[(3-Pyridinylmethyl)amino]propanenitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24149-10G OR24149-1G OR24149-5G
APOSOR24149-10GEA 169 EUR
APOSOR24149-10G APOSOR24149-1G APOSOR24149-5G
3-[(3-Pyridinylmethyl)amino]propanenitrile
3-[(3-Pyridinylmethyl)amino]propanenitrile
Formula: C₉H₁₁N₃
Pto. Ebullición: 241 °C/50mmHg
Densidad: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047455
Núm. CAS: 33611-48-2
EINECS: 251-596-6