3-Aminobenzoato de terc-butilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR2417-1G
OR2417-25G
OR2417-5G
APOSOR2417-1GEA
0
EUR
APOSOR2417-1G
APOSOR2417-25G
APOSOR2417-5G
3-Aminobenzoato de terc-butilo
3-Aminobenzoato de terc-butilo
Formula:
C₁₁H₁₅NO₂ Pto. de fusión: 76…78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00729048 Núm. CAS: 92146-82-2 |