6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2418-1G OR2418-5G
APOSOR2418-1GEA 98.6 EUR
APOSOR2418-1G APOSOR2418-5G
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile 95%
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile
Formula: C₁₀H₁₂N₄
Pto. de fusión: 75…78 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00833024
Núm. CAS: 149554-29-0