5-Hydrazino-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR24189-1G
APOSOR24189-1GEA 184 EUR
APOSOR24189-1G
5-Hydrazino-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
5-Hydrazino-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₅H₉N₅O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052535
Núm. CAS: 66971-55-9