3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-(Methylenedioxy)chalcone
OR24194-1G OR24194-25G OR24194-5G
APOSOR24194-1GEA 34.8 EUR
APOSOR24194-1G APOSOR24194-25G APOSOR24194-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one 99%
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one
Formula: C₁₆H₁₂O₃
MW: 252,27 g/mol
Pto. de fusión: 123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022990
Núm. CAS: 644-34-8