5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR24196-1G
OR24196-5G
APOSOR24196-1GEA
27.7
EUR
APOSOR24196-1G
APOSOR24196-5G
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 95+%
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Formula:
C₇H₄ClNO Pto. de fusión: 152…168 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00219003 Núm. CAS: 13589-72-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |