3-Amino-4-bromopirazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1H-pyrazol-5-amine, 4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-4-bromopyrazole
OR24239-1G OR24239-5G OR24239-10G
APOSOR24239-1GEA 21.9 EUR
APOSOR24239-1G APOSOR24239-5G APOSOR24239-10G
3-Amino-4-bromopirazol
3-Amino-4-bromopirazol
Formula: C₃H₄BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082728
Núm. CAS: 16461-94-2