2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24243-1G OR24243-5G OR24243-25G
APOSOR24243-1GEA 21.9 EUR
APOSOR24243-1G APOSOR24243-5G APOSOR24243-25G
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile
Formula: C₉H₆N₂S
Pto. de fusión: 98…103 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051633
Núm. CAS: 56278-50-3