3-Amino-1-metilpirazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24245-25G OR24245-5G OR24245-100G
APOSOR24245-25GEA 55.1 EUR
APOSOR24245-25G APOSOR24245-5G APOSOR24245-100G
3-Amino-1-metilpirazol
3-Amino-1-metilpirazol
Formula: C₄H₇N₃
Pto. Ebullición: 90…92 °C/1mmHg
Densidad: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466340
Núm. CAS: 1904-31-0