3-Amino-5-fenil-2-tenoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate
OR24261-25G
APOSOR24261-25GEA 145 EUR
APOSOR24261-25G
3-Amino-5-fenil-2-tenoato de metilo
3-Amino-5-fenil-2-tenoato de metilo
Formula: C₁₂H₁₁NO₂S
MW: 233,2862 g/mol
Pto. de fusión: 145…149 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00068161
Núm. CAS: 100063-22-7