Cyanimidodithiocarbonic acidmonomethyl ester monopotassium salt 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Potassium methyl N-cyanocarbonodithioimidate

OR24285-10G OR24285-1G OR24285-5G
APOSOR24285-10GEA 567 EUR
APOSOR24285-10G APOSOR24285-1G APOSOR24285-5G
Cyanimidodithiocarbonic acidmonomethyl ester monopotassium salt 95%
Cyanimidodithiocarbonic acidmonomethyl ester monopotassium salt
Formula: C₃H₃KN₂S₂
MW: 170,289 g/mol
Pto. de fusión: 210…212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00799296
Núm. CAS: 10191-61-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR