5,5'-(3-Carboxilato-4-oxociclohexa-2,5-dienilidenmetilen)disalicilato de triamonio
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: ALuminon, Ammonium auritricarboxylate ATA Triammonium aurinetricarboxylate triammonium salt Ammonium aurintricarboxylate aurintricarboxylic acid ammonium salt Aluminon(C.1.No.43810) aurintricarboxylic acid triammonium salt, Ammonium 5,5'-((3-carboxylato-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene)bis(2-hydroxybenzoate), Aurin Tricarboxylic Acid Ammonium Salt
OR2429-100G OR2429-250G
APOSOR2429-100GEA 21.9 EUR
APOSOR2429-100G APOSOR2429-250G
5,5'-(3-Carboxilato-4-oxociclohexa-2,5-dienilidenmetilen)disalicilato de triamonio
5,5'-(3-Carboxilato-4-oxociclohexa-2,5-dienilidenmetilen)disalicilato de triamonio
Formula: C₂₂H₂₃N₃O₉
Pto. de fusión: 220…225 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040925
Núm. CAS: 569-58-4
EINECS: 209-319-1