6-Bromo-2,3-dihidro-1,4-benzodioxin 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2430-100G OR2430-25G OR2430-5G
APOSOR2430-100GEA 236 EUR
APOSOR2430-100G APOSOR2430-25G APOSOR2430-5G
6-Bromo-2,3-dihidro-1,4-benzodioxin 98%
6-Bromo-2,3-dihidro-1,4-benzodioxin
Formula: C₈H₇BrO₂
Pto. Ebullición: 259…260 °C
Densidad: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040750
Núm. CAS: 52287-51-1
EINECS: 257-817-2