1,8-Octanodiol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2431-100G OR2431-1KG OR2431-500G
APOSOR2431-100GEA 65.4 EUR
APOSOR2431-100G APOSOR2431-1KG APOSOR2431-500G
1,8-Octanodiol 98%
1,8-Octanodiol
Formula: C₈H₁₈O₂
Pto. Ebullición: 71…73 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 59…61 °C
Pto. de inflamación: 148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002989
Núm. CAS: 629-41-4