Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24321-1G OR24321-5G OR24321-10G
APOSOR24321-1GEA 43.5 EUR
APOSOR24321-1G APOSOR24321-5G APOSOR24321-10G
Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formula: C₈H₇NO₂S₂
MW: 213,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052073
Núm. CAS: 81321-15-5