1-(4-Chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR24329-10G
OR24329-1G
APOSOR24329-10GEA
377
EUR
APOSOR24329-10G
APOSOR24329-1G
1-(4-Chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula:
C₁₃H₁₃ClN₂O₂ Pto. de fusión: 116…121 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00068141 Núm. CAS: 175137-17-4 |