4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24334-1G OR24334-5G
APOSOR24334-1GEA 50.9 EUR
APOSOR24334-1G APOSOR24334-5G
4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₇H₅ClN₂S
Pto. de fusión: 138…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00205201
Núm. CAS: 43088-67-1