Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
OR24349-1G
APOSOR24349-1GEA 21.9 EUR
APOSOR24349-1G
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride 96%
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
Formula: C₆H₈ClNO₂S
MW: 193,65 g/mol
Pto. de fusión: 183…185 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00068149
Núm. CAS: 39978-14-8