Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate
OR24350-1G OR24350-5G
APOSOR24350-1GEA 197 EUR
APOSOR24350-1G APOSOR24350-5G
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₂S
MW: 157,19 g/mol
Pto. de fusión: 35…38 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00130102
Núm. CAS: 69363-85-5