1-(3-Chloro-5-nitro-1H-indazol-1-yl)-1-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24363-1G OR24363-500MG OR24363-5G
APOSOR24363-1GEA 325 EUR
APOSOR24363-1G APOSOR24363-500MG APOSOR24363-5G
1-(3-Chloro-5-nitro-1H-indazol-1-yl)-1-ethanone
1-(3-Chloro-5-nitro-1H-indazol-1-yl)-1-ethanone
Formula: C₉H₆ClN₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00099555
Núm. CAS: 68159-07-9