Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
OR24367-1G OR24367-5G
APOSOR24367-1GEA 161 EUR
APOSOR24367-1G APOSOR24367-5G
Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
Formula: C₈H₉NO₄S
MW: 215,23 g/mol
Pto. de fusión: 60…61 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00205188
Núm. CAS: 62947-31-3