Cyanomethyl ethanethioate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: S-(Cyanomethyl) thioacetate
OR24381-1G OR24381-250MG
APOSOR24381-1GEA 328 EUR
APOSOR24381-1G APOSOR24381-250MG
Cyanomethyl ethanethioate 95%
Cyanomethyl ethanethioate
Formula: C₄H₅NOS
MW: 115,15 g/mol
Pto. Ebullición: 226…227 °C
Densidad: 1,176 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173920
Núm. CAS: 59463-56-8