5-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
OR24415-1G OR24415-5G
APOSOR24415-1GEA 43.5 EUR
APOSOR24415-1G APOSOR24415-5G
5-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
5-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₆BrN₃
MW: 176,02 g/mol
Pto. de fusión: 96…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068157
Núm. CAS: 105675-85-2