tert-Butyl (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)carbamate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Aminoacetohydrazide, 2-BOC protected
OR2444-1G
OR2444-5G
APOSOR2444-1GEA
21.9
EUR
APOSOR2444-1G
APOSOR2444-5G
tert-Butyl (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)carbamate
tert-Butyl (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)carbamate
Formula:
C₇H₁₅N₃O₃ MW: 189,2100 g/mol Pto. de fusión: 111…115 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01570558 Núm. CAS: 6926-09-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...