4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2445-100G OR2445-25G OR2445-5G
APOSOR2445-100GEA 71.2 EUR
APOSOR2445-100G APOSOR2445-25G APOSOR2445-5G
4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
Formula: C₁₀H₁₅NO₂S
Pto. de fusión: 138…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068599
Núm. CAS: 6292-59-7