Bromobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Phenylbromide, Phenyl bromide
OR2446-2.5KG OR2446-500G
APOSOR2446-2.5KGEA 183 EUR
APOSOR2446-2.5KG APOSOR2446-500G
Bromobenceno 99%
Bromobenceno
Formula: C₆H₅Br
MW: 157,01 g/mol
Pto. Ebullición: 155…156 °C
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 1,491 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000055
Núm. CAS: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3,III