Ácido fenilmetabórico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Fenildihidroxiborano
OR2447-100G OR2447-25G
APOSOR2447-100GEA 55.1 EUR
APOSOR2447-100G APOSOR2447-25G
Ácido fenilmetabórico 99%
Ácido fenilmetabórico
Formula: C₆H₇BO₂
MW: 121.93 g/mol
Pto. de fusión: 216…219 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002103
Núm. CAS: 98-80-6
EINECS: 202-701-9
Índice Merck: 13,01068