2-Isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR24480-1G OR24480-5G
APOSOR24480-1GEA 26.1 EUR
APOSOR24480-1G APOSOR24480-5G
2-Isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
2-Isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
Formula: C₈H₁₁NS
Pto. Ebullición: 81…83 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 27…30 °C
Pto. de inflamación: 107,8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673182
Núm. CAS: 14370-23-1
UN: 1759
ADR: 8,II