Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
OR24503-1G OR24503-250MG
APOSOR24503-1GEA 190 EUR
APOSOR24503-1G APOSOR24503-250MG
Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
Formula: C₈H₁₃NO₃
Pto. Ebullición: 180…185 °C/0,7mmHg
Pto. de fusión: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00219095
Núm. CAS: 67751-14-8