2,3-Dihydro-5-(2-hydroxyethyl)benzo[b]furan
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR2452-1G
OR2452-250MG
APOSOR2452-1GEA
754
EUR
APOSOR2452-1G
APOSOR2452-250MG
2,3-Dihydro-5-(2-hydroxyethyl)benzo[b]furan
2,3-Dihydro-5-(2-hydroxyethyl)benzo[b]furan
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164.21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06797643 Núm. CAS: 87776-76-9 |