2-Nitro-1-naftol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24530-1G OR24530-5G
APOSOR24530-1GEA 21.9 EUR
APOSOR24530-1G APOSOR24530-5G
2-Nitro-1-naftol 98%
2-Nitro-1-naftol
Formula: C₁₀H₇NO₃
Pto. de fusión: 123…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003956
Núm. CAS: 607-24-9